Z215287
PTFE centrifugal stirrer shaft
shaft diam. 6 mm, L 500 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41103800
NACRES:
NB.72
Produtos recomendados
Materiais
PTFE
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Cowie 005.450.2
Comprimento
500 mm
Diâmetro da lâmina
50 mm
Diâmetro do eixo
6 mm
Categorias relacionadas
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z215287-1EA | 4061833299296 |