Documentos Principais
Z215295
PTFE centrifugal stirrer shaft
shaft diam. 9.5 mm, L 550 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41103800
NACRES:
NB.72
Materiais
PTFE
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Cowie 005.455.2
Comprimento
550 mm
Diâmetro da lâmina
70 mm
Diâmetro do eixo
9.5 mm
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
PTFE anchor stirrer shaft shaft diam. 9.5 mm, L 550 mm, blade diam. 100 mm
Z215236
PTFE anchor stirrer shaft
PTFE stirrer shaft shaft diam. 8 mm, L 400 mm
Z566292
PTFE stirrer shaft
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z215295-1EA4061833299302