Z215171
PTFE screw propeller stirrer shaft
shaft diam. 9.5 mm, L 550 mm
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
PTFE
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Cowie 005.255.2
Comprimento
550 mm
Diâmetro da lâmina
60 mm
Diâmetro do eixo
9.5 mm
Descrição geral
- Guaranteed chemically resistant, inert and leak-free
- Use up to 280°C (540°F)
- Encapsulated stainless steel core for maximum rigidity
Please note: The propeller and shaft are fused together.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)