Documentos Principais
Z215260
PTFE anchor stirrer shaft
shaft diam. 9.5 mm, L 650 mm, blade diam. 140 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41103800
NACRES:
NB.72
Materiais
PTFE
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Cowie 005.365.1.2
Comprimento
650 mm
Diâmetro da lâmina
140 mm
Diâmetro do eixo
9.5 mm
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
PTFE stirrer shaft shaft diam. 9.5 mm, L 550 mm
Z238708
PTFE stirrer shaft