Z215163
PTFE screw propeller stirrer shaft
shaft diam. 6 mm, L 500 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41103801
NACRES:
NB.72
Produtos recomendados
Materiais
PTFE
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Cowie 005.250.2
Comprimento
500 mm
Diâmetro da lâmina
40 mm
Diâmetro do eixo
6 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
- Guaranteed chemically resistant, inert and leak-free
- Use up to 280°C (540°F)
- Encapsulated stainless steel core for maximum rigidity
Please note: The propeller and shaft are fused together.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z215163-1EA | 4061833319147 |