BMSIPS2050PT1
Benchmark Overhead Stirrer Propeller
flat blade, PTFE-coated
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.72
Produtos recomendados
Materiais
PTFE-coated
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Benchmark Scientific IPS2050-P-T1
diâmetro × C
60 mm × 400 mm
Descrição geral
Stiring rods and propellers to fit Benchmark range of OS-20L and OS-40L overhead stirrers.
This one line, PTFE coated propeller is useful for low viscosity, mid or high speed mixing.
Aplicação
stirring, mixing
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)