BMSIPS2050PT4
Benchmark Overhead Stirrer Propeller
4-arm, PTFE-coated
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.72
Produtos recomendados
Materiais
PTFE-coated
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Benchmark Scientific IPS2050-P-T4
diâmetro × C
65 mm × 300 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
4-arm PTFE coated propeller is useful for mid to high speed mixing.
Stiring rods and propellers to fit Benchmark range of OS-20L and OS-40L overhead stirrers.
Aplicação
stirring, mixing
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)