Documentos Principais
BMSIPS2050PS4
Sigma-Aldrich
Benchmark Overhead Stirrer Propeller
4-arm, stainless steel
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.72
Materiais
stainless steel
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Benchmark Scientific IPS2050-P-S4
diâmetro × C
50 mm × 400 mm
Descrição geral
4-arm stainless steel propeller is useful for mid to high speed mixing.
Stiring rods and propellers to fit Benchmark range of OS-20L and OS-40L overhead stirrers.
Aplicação
stirring, mixing
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)