Documentos Principais
BMSIPS2050PS1
Sigma-Aldrich
Benchmark Overhead Stirrer Propeller
flat blade, stainless steel
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.72
Materiais
stainless steel
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Benchmark Scientific IPS2050-P-S1
diâmetro × C
70 mm × 350 mm
Descrição geral
Stiring rods and propellers to fit Benchmark range of OS-20L and OS-40L overhead stirrers.
This one line, stainless steel propeller is useful for low viscosity, mid or high speed mixing.
Aplicação
stirring, mixing
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)