Documentos Principais
Z508624
PTFE stirrer blade
fits shaft o.d., 10 mm (with button), W 160 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41103800
NACRES:
NB.72
Materiais
PTFE
Características
fits shaft o.d. 10 mm (with button)
for flask size 22 ‑ 72 L
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Ace Glass 8085-23
Largura
160 mm
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)