Documentos Principais
Z406651
Sigma-Aldrich
Borosilicate glass stirrer blade
W × L 19 mm × 76 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41103800
NACRES:
NB.72
Materiais
glass
descrição
for shafts with button
Características
fits shaft o.d. 10 mm
for flask size 500 ‑ 1,000 mL
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Ace Glass 8083-12
L × C
19 mm × 76 mm
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)