Key Documents
Z508659
PTFE stirrer blade
fits shaft o.d., 19 mm (with button), W × L 54 mm × 200 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41103800
NACRES:
NB.72
Materiais
PTFE
Características
fits shaft o.d. 19 mm (with button)
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Ace Glass 8085-58
L × C
54 mm × 200 mm
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)