Documentos Principais
Z180572
Ace double-arc PTFE stirrer blade
W × L 19 mm × 60 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41103800
NACRES:
NB.72
Materiais
PTFE
Características
fits shaft o.d. 10 mm (with button)
for flask size 250 ‑ 500 mL
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Ace Glass 8082-04
L × C
19 mm × 60 mm
Descrição geral
Eliminates flip-over problem.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)