CLS4320C500
Pyrex® round-bottom heavy wall boiling flask, short neck with joint
capacity 500 mL, joint: ST/NS 24/40
Sinônimo(s):
bottom flask, flask round, round flask, Corning® 4320C
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
borosilicate glass
round bottom flask
short
Junta
joint: ST/NS24/40
esterilidade
non-sterile
Características
closure type Standard Taper Joint
embalagem
case of 1
fabricante/nome comercial
Corning 4320C-500
capacidade
500 mL
tamanho do gargalo
(1)
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
CLS4320C500-1EA | 4061825881539 |