SYNF973024M
Synthware™ filter funnel with glass stopcocks
60 mL, joint: ST/NS 24/40, porosity: medium
Sinônimo(s):
Synthware 973024, fritted disc funnel
About This Item
Código UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.51
Produtos recomendados
Materiais
fritted
Junta
joint: ST/NS24/40
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware F973024M
capacity × diam.
60 mL
diâmetro do disco
30 mm
tamanho de poro
10-15 μm
capacidade
60 mL
Categorias relacionadas
Descrição geral
With two 2 mm glass stopcocks
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)