SYNF351430M
Synthware™ fritted filter tube with glass stopcocks
joint: ST/NS 14/20, disc O.D. 30 mm, porosity: medium
Sinônimo(s):
Synthware F351430M, Filter tubes with fritted disc
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
Produtos recomendados
Materiais
colorless tube
glass tube
Junta
joint: ST/NS14/20
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware F351430M
D.E. do disco
30 mm
Descrição geral
With two 2 mm glass stopcocks having constant pressure retention devices.
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)