SYNF701430M
Synthware™ fritted filter tube
joint: ST/NS 14/20, disc O.D. 30 mm, porosity: medium
Sinônimo(s):
Synthware F701430M, straight filter tube
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
Produtos recomendados
Junta
joint: ST/NS14/20
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware F701430M
D.E. do disco
30 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
Available with a choice of coarse or medium porosity fritted discs.
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)