Z222380
Metal standard taper clip
joint size, 24
Sinônimo(s):
Metal clip, Taper clip
About This Item
Código UNSPSC:
41122413
NACRES:
NB.35
Produtos recomendados
Descrição geral
Nickel-plated spring-steel joint clips offer increased strength and resistance to heat and cracking over Delrin® plastic type. Securely holds conical joints under pressure at temperatures up to 392 °F (200 °C). Will not scratch glassware.
Informações legais
Delrin is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)