Documentos Principais
Z150436
Keck® Joint Clip
standard taper, joint size 19, blue
About This Item
Código UNSPSC:
41122413
NACRES:
NB.35
cor
blue
Descrição geral
Color coded, Delrin® plastic joint clips will not scratch glassware or corrode. Withstand temperatures up to 302 °F (150 °C). Resistant to concentrated alkalis and diluted acids; not resistant to halogen gases or concentrated acids.
Informações legais
Delrin is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Keck is a registered trademark of Adcuram Lab Technologies GmbH
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Keck® Joint Clip standard taper, orange, joint size 34
Z222313
Keck® Joint Clip
Keck® Joint Clip standard taper, joint size 40, yellow
Z222348
Keck® Joint Clip