Z759325
Joint clip, standard taper
joint: 29, red polyethylene
Sinônimo(s):
NS joint clamps, NS joint clips, National standard joint clamps, National standard joint clips
About This Item
Código UNSPSC:
41122413
NACRES:
NB.35
Produtos recomendados
Materiais
red polyethylene
Junta
joint: 29
embalagem
pkg of 50 ea
Descrição geral
Color coded, rigid polyethylene joint clips fit standard taper joints. Will not scratch glassware or corrode; withstands temperatures up to 120 °C.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z759325-50EA | 4061837642722 |