Key Documents
Z224170
Sigma-Aldrich
Chem-FLEX tubing clamp
for tubing o.d., 23/64 ‑ 23/64 in.
About This Item
Código UNSPSC:
41105108
NACRES:
NB.35
descrição
For tubing CHEM-FLEX 106, 125
Características
for tubing o.d. 23/64 ‑ 23/64 in.
Descrição geral
Noncorroding, lightweight nylon clamps secure CHEM-FLEX tubing to transfer needles and fittings.
Informações legais
Chem-Flex is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
produto relacionado
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)