Z526460
Scienceware® compressor clamp
for tubing with a 6.4 mm O.D., Nylon, pkg of 12 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41122413
NACRES:
NB.35
Produtos recomendados
Materiais
Nylon
Características
for tubing with a 6.4 mm O.D.
embalagem
pkg of 12 ea
fabricante/nome comercial
Bel-Art H18225-0000
Descrição geral
Side opening tube clamp permits installation onto tubing without disconnecting from apparatus or interrupting operation.
Características e benefícios
- Constructed of durable nylon for long life and good chemical resistance
- Accepts any tubing up to 6.4mm (1/4") O.D
Informações legais
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z526460-1PAK | 4061832265612 |