BR134080
BRAND® flow indicator
for tubing I.D. 6-11 mm
Sinônimo(s):
Flow indicator, Tubing
About This Item
Código UNSPSC:
41105108
NACRES:
NB.35
Produtos recomendados
Materiais
polypropylene
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
BRAND 134080
Categorias relacionadas
Descrição geral
Styrene- acrylonitrile (SAN), transparent. This useful device optimizes cooling water flow during distillation. This helps to decrease operating costs by reducing water consumption. Operating pressure max. 2 bar, operating temperature for SAN max. 30 °C. For tubing of inner-Ø 6-11 mm.
Informações legais
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)