Z408441
Scienceware® ROTO-FLO™ flow indicator
fits tubing, 1/4 ‑ 5/16 in., red wheel
About This Item
Código UNSPSC:
20121904
NACRES:
NB.51
Produtos recomendados
descrição
barbed ends
Características
fits tubing 1/4 ‑ 5/16 in.
fabricante/nome comercial
Bel-Art
cor
red wheel
Descrição geral
Colored paddle wheel spins freely with liquid or gas flow (range: 0.5 to 10 L/min). Made of clear PS. Not for use with corrosive fluids nor at temperatures above 64 °C.
Informações legais
ROTO-FLO is a trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z408441-1EA | 4061832264059 |