SYNF371460M
Synthware™ filter funnel with glass stopcock and high vacuum valve
60 mL, joint: ST/NS 14/20, porosity: medium
Sinônimo(s):
Synthware F371460M, filter funnels with fritted disc
About This Item
Código UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.51
Produtos recomendados
Materiais
borosilicate glass
Junta
joint: ST/NS14/20
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware F371460M
capacidade
60 mL
60 mL
tamanho de poro
10-15 μm
Descrição geral
With a 0-4 mm high vacuum valve and a 2 mm glass stopcock having constant pressure retention device.
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)