Z126012
Ace precision-ground shaft
diam. × L 10 mm × 440 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.72
Produtos recomendados
Materiais
glass
descrição
With button
Características
for flask size 250 ‑ 3,000 mL
fabricante/nome comercial
Ace Glass 806803
diâmetro × C
10 mm × 440 mm
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)