361553
GSK-3β Inhibitor XI
The GSK-3β Inhibitor XI, also referenced under CAS 626604-39-5, controls the biological activity of GSK-3β. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Sinônimo(s):
GSK-3β Inhibitor XI, 3-(1-(3-Hydroxypropyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-yl]-4-pyrazin-2-yl-pyrrole-2,5-dione, 7AIPM
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
orange-red
solubilidade
DMSO: 5 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
N1C(=O)C(=C(C1=O)c3c4c([n](c3)CCCO)nccc4)c2nccnc2
InChI
1S/C18H15N5O3/c24-8-2-7-23-10-12(11-3-1-4-21-16(11)23)14-15(18(26)22-17(14)25)13-9-19-5-6-20-13/h1,3-6,9-10,24H,2,7-8H2,(H,22,25,26)
chave InChI
ZDEJZKULWCZIHL-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Gsk-3β
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Outras notas
O′Neill, D.J., et al. 2004. Bioorg. Med. Chem.12, 3167.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1