346003
Glucagon Receptor Antagonist II
The Glucagon Receptor Antagonist II, also referenced under CAS 191034-25-0, controls the biological activity of Glucagon Receptor.
Sinônimo(s):
Glucagon Receptor Antagonist II, 2-(4-Pyridyl)-5-(4-chlorophenyl)-3-(5-bromo-2-propyloxyphenyl)pyrrole, L-168,049
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
light beige
solubilidade
DMSO: 45 mg/mL
ethanol: 45 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C24H20BrClN2O/c1-2-13-29-23-8-5-18(25)14-20(23)21-15-22(16-3-6-19(26)7-4-16)28-24(21)17-9-11-27-12-10-17/h3-12,14-15,28H,2,13H2,1H3
chave InChI
HHBOWXZOLYQFNY-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Glucagon Receptor
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Cascieri, M.A., et al. 1999. J. Biol. Chem.274, 8694.
de Laszlo, S.E., et al. 1999. Bioorg. Med. Chem. Lett.9, 641.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1