SML0217
GSK2334470
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(3S,6R)-1-[6-(3-Amino-1H-indazol-6-yl)-2-(methylamino)-4-pyrimidinyl]-N-cyclohexyl-6-methyl-3-piperidinecarboxamide
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to light brown
solubilidade
DMSO: ≥10 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CNc1nc(cc(n1)-c2ccc3c(N)n[nH]c3c2)N4C[C@H](CC[C@H]4C)C(=O)NC5CCCCC5
InChI
1S/C25H34N8O/c1-15-8-9-17(24(34)28-18-6-4-3-5-7-18)14-33(15)22-13-20(29-25(27-2)30-22)16-10-11-19-21(12-16)31-32-23(19)26/h10-13,15,17-18H,3-9,14H2,1-2H3,(H,28,34)(H3,26,31,32)(H,27,29,30)/t15-,17+/m1/s1
chave InChI
QLPHOXTXAKOFMU-WBVHZDCISA-N
Aplicação
- Treg cells, to identify regulators of interleukin 2 (IL-2)– signal transducer and activator of transcription 5 (STAT5) signaling
- glycodelin-transfected HEC-1B human endometrial adenocarcinoma cells.
- HeLa and Hs578T cells to test its effect on formylglycinamidine ribonucleotide synthase (FGAMS) assembly
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)