05-1406
Anti-Phospholipase A2 Antibody, clone CH-7
clone CH-7, from mouse
Sinônimo(s):
Phospholipase A2
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
CH-7, monoclonal
reatividade de espécies
rat, human, mouse
técnica(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG2b
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PLA2G10(8399)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Immunohistochemistry(paraffin): Representative images from a previous lot.
Optimal Staining of PLA2 Monoclonal Antibody: Colon Cancer
Western Blot: A previous lot of this antibody was used at 1:500-1:1000; antibody recognizes all isoforms, the cPLA. Alpha (85 kDa) typically migrates as 100-110 kDa on reducing westerns; beta migrates as 114 kDa; antibody will also recognize the sPLA at approximately 14-20 kDa.
Signaling
Lipid Signaling
Qualidade
Western Blot Analysis: 1:500 dilution of this lot detected PLA2 on 10 μg of RAW 264 lysates.
Descrição-alvo
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
RAW264 Cell Lysate
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2