05-1319
Anti-EZH2 Antibody, clone BD43
clone BD43, from mouse
Sinônimo(s):
Enhancer of zeste homolog 2, Lysine N-methyltransferase 6, enhancer of zeste 2, enhancer of zeste homolog 2, ENX-1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
BD43, monoclonal
reatividade de espécies
human, mouse
técnica(s)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... EZH2(2146)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Epigenetics & Nuclear Function
Apoptosis & Cancer
Chromatin Biology
Qualidade
Descrição-alvo
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
For maximum recovery of product, centrifuge the vial prior to removing the cap. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Nota de análise
HeLa Nuclear Extracts
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1