Key Documents
SAB4701076
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD274-APC antibody produced in mouse
clone 29E.2A3
Sinônimo(s):
B7-H, B7H1, PD-L1, PDCD1L1, PDL1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
conjugado
Allophycocyanin conjugate
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
29E.2A3, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
técnica(s)
flow cytometry: 10 μL
nº de adesão
NP_054862
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CD274(29126)
Descrição geral
The mouse monoclonal antibody 29E.2A3 recognizes CD274 / PD-L1 (also known as B7-H1), a 40 kDa type I transmembrane protein expressed by dendritic cells, activated T cells, activated monocytes, and in various tissues, above all in heart and skeletal muscle, placenta and lung, and in many cancer cells, including T cell lymphomas, melanomas, and glioblastomas.
Imunogênio
Full length human CD274
forma física
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2