SAB4700767
Monoclonal Anti-HBV antigen HBsAg antibody produced in mouse
clone HB5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Hbsag Antibody, Hbsag Antibody - Monoclonal Anti-HBV antigen HBsAg antibody produced in mouse
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
HB5, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
hepatitis B virus
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
Isotipo
IgG2a
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Specificity of the antibody HB5 was verified by ELISA on panel of virus subtypes identified on International Workshop on HBsAg Subtypes (Paris, April 1975). The antibody HB5 does not cross-block with the antibody HB3.
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
forma física
Exoneração de responsabilidade