MABE362
Anti-EZH2 Antibody, clone AE25
clone AE25, from mouse
Sinônimo(s):
Enhancer of zeste homolog 2, Lysine N-methyltransferase 6, enhancer of zeste 2, histone-lysine N-methyltransferase EZH2
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
AE25, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... EZH2(2146)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Epigenetics & Nuclear Function
Chromatin Biology
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected EZH2 in breast carcinoma tissue (Pietersen et al., 2008)
Qualidade
Western Blot Analysis: A 1:1000 dilution of this antibody detected EZH2 in 10 µg of T47D cell lysate.
Descrição-alvo
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
T47D cell lysate
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1