345860
Anti-Glial Fibrillary Acidic Protein Rat mAb (2.2B10)
liquid, clone 2.2B10, Calbiochem®
Sinônimo(s):
Anti-GFAP
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rat
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
2.2B10, monoclonal
Formulário
liquid
contém
≤0.1% sodium azide as preservative
reatividade de espécies
bovine, rat, mouse, human
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG2a
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... GCM1(8521)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Immunoblotting (0.1-0.5 µg/ml)
Frozen Sections (10-50 µg/ml)
Immunoprecipitation (2-5 µg/ml)
Paraffin Sections (10-50 µg/ml, see comments)
Embalagem
Advertência
forma física
Reconstituição
Nota de análise
Human or rat brain tissues
Outras notas
Lee, V.M., et al. 1984. J. Neurochem. 42, 25.
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1