345749
GDF-8 Propeptide
≥90% (SDS-PAGE), lyophilized powder, mouse
About This Item
Produtos recomendados
product name
GDF-8 Propeptide, His•Tag®, Mouse, Recombinant, GDF-8 Propeptide, His•Tag, Mouse, Recombinant, consists of amino acids 25-285, fused at the C-terminus to a His•Tag sequence, and expressed in NS0-derived mouse myeloma cells.
recombinante
expressed in mouse NSO cells (myeloma cells)
Nível de qualidade
Ensaio
≥90% (SDS-PAGE)
forma
lyophilized
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
Impurezas
≤1.0 EU/μg protein Endotoxin
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Advertência
forma física
Reconstituição
Outras notas
Thies, R.S. et al. 2001. Growth Factors18, 251.
Chang, H. et al. 2002. Endocrine Reviews23, 787.
McPherron, A.C. et al. 1997. Nature387, 83.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2