345744
Ganglioside GT1b, Trisialo, Triammonium Salt, Bovine Brain
Inhibits Con A-stimulated mitogenesis in murine T cells.
Sinônimo(s):
Ganglioside GT1b, Trisialo, Triammonium Salt, Bovine Brain, Neu5Acα2,3Galβ1,3GalNAcβ1,4(Neu5Acα2,8Neu5Acα2,3)Galβ1,4Glcβ1,1 Ceramide, 3NH₄
Ensaio
≥98% (TLC)
Formulário
lyophilized
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
solubilidade
ethanol: soluble
methanol: soluble
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Note: This product is not to be used for animal treatment, in vivo research or in any other contact procedure with livestock.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Inhibits Con A-stimulated mitogenesis in murine T cells
Advertência
Nota de preparo
Reconstituição
Outras notas
Momoi, T., et al. 1976. Biochim. Biophys. Acta441, 488.
Warren, L. 1959. J. Biol. Chem.234, 1971.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1