344826
α1,6-Fucosidase, Chryseobacterium meningosepticum, Recombinant, E. coli
This enzyme from Chryseobacterium (formerly Flavobacterium) meningosepticum catalyzes the hydrolysis of branched non-reducing terminal α1,6-linked fucose residues from the N-acetylglucosamine core of N-Linked oligosaccharides.
Sinônimo(s):
α1,6-Fucosidase, Chryseobacterium meningosepticum, Recombinant, E. coli, α-L-Fucoside Fucohydrolase
About This Item
Produtos recomendados
recombinante
expressed in E. coli
Nível de qualidade
forma
liquid
atividade específica
≥1.0 units/mL
≥1.5 units/mg protein
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
do not freeze
atividade externa
Proteases, none detected
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Advertência
Definição da unidade
forma física
Outras notas
Informações legais
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2