Documentos Principais
F3023
Sigma-Aldrich
α-1→(3,4)-Fucosidase solution from Xanthomonas sp.
buffered aqueous solution
About This Item
Número CAS:
Número da licença da enzima:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.32
Formulário
buffered aqueous solution
Nível de qualidade
atividade específica
≥2 units/mg protein
embalagem
vial of 0.02 unit
concentração
≥0.5 unit/mL
atividade externa
β-galactosidase, α-mannosidase, β-hexosaminidase, neuraminidase, α-1,2-fucosidase and proteases, none detected
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Ações bioquímicas/fisiológicas
Releases non-reducing, terminal α-1,3-fucose and α-1,4-fucose from complex carbohydrates.
Definição da unidade
One unit will release 1.0 μmole of fucose from Lewis X trisaccharide, 4-methylumbelliferyl glycoside per min at pH 5.0 at 37 °C.
forma física
Solution in 20 mM Tris-HCl, pH 7.5, 25 mM NaCl
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)