Documentos Principais
33-04A
Sigma-Aldrich
PI 3-Kinase 3-step HTRF® Assay
Everything you need to perform the PI3 Kinase 3-step HTRF assays (1920 wells).
Sinônimo(s):
Kinase Activity Assay
About This Item
Código UNSPSC:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.84
Nível de qualidade
reatividade de espécies
mouse, human
fabricante/nome comercial
HTRF®
Upstate®
técnica(s)
activity assay: suitable (kinase)
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
método de detecção
fluorometric (HTRF)
Informações sobre genes
human ... PIK3CA(5290)
Aplicação
Research Category
Apoptosis & Cancer
Research Sub Category
Oncology
Used to detect/quantify: PI 3-Kinase
Ações bioquímicas/fisiológicas
Target Sub-Family: PI3K/PI4K
Embalagem
Kit capacity: 1920 wells
Componentes
4X Reaction Buffer
PIP2 (substrate, 1mM stock)
DM A Reaction Buffer
DM B Reaction Buffer
DM C Reaction Buffer
BPIP3
Stop Reagent
Armazenamento e estabilidade
12 months at -70°C
Informações legais
HTRF is a registered trademark of Cis Bio International
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany