328005
ERK Activation Inhibitor Peptide II, Cell-Permeable
The ERK Activation Inhibitor Peptide II, Cell-Permeable controls the biological activity of ERK. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Sinônimo(s):
ERK Activation Inhibitor Peptide II, Cell-Permeable, MTP TAT-G-MEK1₁₃, H- GYGRKKRRQRRR-G-MPKKKPTPIQLNP-NH₂, Erk Inhibitor V
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
lyophilized solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
solubilidade
water: 1 mg/mL
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
MEK
Embalagem
Advertência
Sequência
forma física
Reconstituição
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1