SRP3135
p16-INK-4a TAT
recombinant, expressed in E. coli, lyophilized, ≥95% (SDS-PAGE), ≥95% (HPLC), suitable for mammalian cell culture
Sinônimo(s):
CDK4I, Cyclin-dependent kinase 4 inhibitor A, Cyclin-dependent kinase inhibitor 2A, Multiple tumor suppressor 1, p16-INK4, p16INK4A
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
p16-INK-4a TAT human, recombinant, expressed in E. coli, ≥95% (SDS-PAGE), ≥95% (HPLC), suitable for cell culture
fonte biológica
human
recombinante
expressed in E. coli
Ensaio
≥95% (HPLC)
≥95% (SDS-PAGE)
Formulário
lyophilized
peso molecular
18 kDa
embalagem
pkg of 25 μg
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
cor
white to off-white
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... CDKN2A(1029)
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Sequência
forma física
Reconstituição
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)