324880
(–)-Epigallocatechin Gallate
One of the main polyphenolic constituents of green tea that exhibits potent antitumor, anti-inflammatory, and antioxidant properties.
Sinônimo(s):
(–)-Epigallocatechin Gallate, EGCG, (2R,3R)-2-(3,4,5-Trihydroxyphenyl)-3,4-dihydro-1[2H]-benzopyran-3,5,7-triol-3-(3,4,5-trihydroxybenzoate), HAT Inhibitor X, Histone Acetyltransferase Inhibitor X, p300/CBP Inhibitor VIII, PCAF Inhibitor V, DNA MTase Inhibitor IV, DNA Methyltransferase Inhibitor IV
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
faint pink
solubilidade
water: 5 mg/mL
DMSO: soluble
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O1[C@@H]([C@@H](Cc4c1cc(cc4O)O)OC(=O)c3cc(c(c(c3)O)O)O)c2cc(c(c(c2)O)O)O
InChI
1S/C22H18O11/c23-10-5-12(24)11-7-18(33-22(31)9-3-15(27)20(30)16(28)4-9)21(32-17(11)6-10)8-1-13(25)19(29)14(26)2-8/h1-6,18,21,23-30H,7H2/t18-,21-/m1/s1
chave InChI
WMBWREPUVVBILR-WIYYLYMNSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
PMA-induced skin thickening
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Dell′Aicia, I., et al. 2004. EMBO reports 5, 1.
Tachibana, H., et al. 2004. Nat. Struct. Mol. Biol.11, 380.
Naasami, I., et al. 1998. Biochem. Biophys. Res. Commun. 249, 391.
Ahmad, N., et al. 1997. J. Natl. Cancer89, 1881.
Chan, M.M.-Y., et al. 1997. Biochem. Pharmacol. 54, 1281.
Lin, Y.-L., and Lin, J.-K. 1997. Mol. Pharmacol. 52, 465.
Fiala, E.S., et al. 1996. Experientia 52, 922.
Katiyar, S.K., et al. 1995. J. Invest. Dermatol. 105, 394.
Liao, S., et al. 1995. Cancer Lett. 96, 239.
Yamane, T., et al. 1995. Cancer Res. 55, 2081.
Huang, M.T., et al. 1992. Carcinogenesis 13, 947.
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2