E3893
(−)-Epicatechin gallate
≥98% (HPLC), from green tea
Sinônimo(s):
(−)-cis-2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-3,4-dihydro-1(2H)-benzopyran-3,5,7-triol 3-gallate, (−)-cis-3,3′,4′,5,7-Pentahydroxyflavane 3-gallate, 3-O-Galloylepicatechin
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
green tea
Ensaio
≥98% (HPLC)
aplicação(ões)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Oc1cc(O)c2C[C@@H](OC(=O)c3cc(O)c(O)c(O)c3)[C@H](Oc2c1)c4ccc(O)c(O)c4
InChI
1S/C22H18O10/c23-11-6-14(25)12-8-19(32-22(30)10-4-16(27)20(29)17(28)5-10)21(31-18(12)7-11)9-1-2-13(24)15(26)3-9/h1-7,19,21,23-29H,8H2/t19-,21-/m1/s1
chave InChI
LSHVYAFMTMFKBA-TZIWHRDSSA-N
Informações sobre genes
human ... CYP1A2(1544)
Aplicação
- in cell proliferation assays on the human brain microvascular endothelial cells (HBMVECs) to understand its effectiveness against anti-ischemic/reperfusion injury
- as an inhibitor in Human Salivary α-Amylase (HAS) and α-Glucosidase (AGH) in inhibition assays
- may be used as a cancer chemopreventive polyphenol in two human colorectal cell lines HCT-116 and SW-480
- as an inhibitor to in vitro collagenase and elastase enzymes
- as a supplement in spermatozoa incubation to check its effectiveness against oxidative stress
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Antioxidants protect biological systems from oxidative damage produced by oxygen-containing free radicals and from redoxactive transition metal ions such as iron, copper, and cadmium.