324696
Elastase Substrate I, Colorimetric
A specific chromogenic substrate for human neutrophil elastase.
Sinônimo(s):
Elastase Substrate I, Colorimetric
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
lyophilized
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated
solubilidade
water: 1 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[N+](=O)([O-])c1ccc(cc1)N[C@@H](C(C)C)C(=O)NC(=O)[C@H]2N(CCC2)C(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)CCC(=O)OC)C)C
InChI
1S/C27H38N6O9/c1-15(2)23(30-18-8-10-19(11-9-18)33(40)41)26(38)31-25(37)20-7-6-14-32(20)27(39)17(4)29-24(36)16(3)28-21(34)12-13-22(35)42-5/h8-11,15-17,20,23,30H,6-7,12-14H2,1-5H3,(H,28,34)(H,29,36)(H,31,37,38)/t16-,17-,20-,23-/m0/s1
chave InChI
JWYKDZIEIWGSBN-OSAZLGQLSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Chromogenic substrate for human neutrophil elastase
Advertência
Sequência
forma física
Reconstituição
Outras notas
Nakajima, K., et al. 1979. J. Biol. Chem.254, 4027.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3