324518
eIF4E/eIF4G Interaction Inhibitor II, 4E1RCat
The eIF4E/eIF4G Interaction Inhibitor II, 4E1RCat controls the biological activity of eIF4E/eIF4G interaction. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Sinônimo(s):
eIF4E/eIF4G Interaction Inhibitor II, 4E1RCat, 4-((3 E)-3-((5-(4-Nitrophenyl)furan-2-yl)methylidene)-2-oxo-5-phenyl-2,3-dihydro-1H-pyrrol-1-yl)benzoic acid, eIF4F Inhibitor II
Ensaio
≥97% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
dark brown
solubilidade
DMSO: 50 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3