Key Documents
SML1725
Sigma-Aldrich
RTC13
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(5Z)-2-Amino-5-[[5-(2-nitrophenyl)-2-furanyl]methylene]-4(5H)-thiazolone, (Z)-2-Amino-5-((5-(2-nitrophenyl)furan-2-yl)methylene)thiazolidin-4-one
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H9N3O4S
Número CAS:
Peso molecular:
315.30
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
yellow to orange
solubilidade
DMSO: 20 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C1NC(S/C1=C\C2=CC=C(C3=C([N+]([O-])=O)C=CC=C3)O2)=N
InChI
1S/C14H9N3O4S/c15-14-16-13(18)12(22-14)7-8-5-6-11(21-8)9-3-1-2-4-10(9)17(19)20/h1-7H,(H2,15,16,18)/b12-7+
chave InChI
CZZAPCPWFCGOCC-KPKJPENVSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
RTC13 is a cell-permeable thiazolidinone derivative that promotes ribosomal read-through activity of premature termination codons (PTCs) and effectively restores full-length protein production from transcripts containing nonsense mutations-generated PTCs, including ataxia-telangiectasia (A-T) mutated in A-T lymphoblastoid cell cultures and dystrophin in mdx Duchenne muscular dystrophy (DMD) mice-derived muscle myotubes.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3