Documentos Principais
578495
Sigma-Aldrich
Methyl indole-6-carboxylate
97%
Sinônimo(s):
Indole-6-carboxylic acid methyl ester
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H9NO2
Número CAS:
Peso molecular:
175.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
pf
76-80 °C (lit.)
grupo funcional
ester
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)c1ccc2cc[nH]c2c1
InChI
1S/C10H9NO2/c1-13-10(12)8-3-2-7-4-5-11-9(7)6-8/h2-6,11H,1H3
chave InChI
AYYOZKHMSABVRP-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Reactant for preparation of:
Tryptophan dioxygenase inhibitors pyridyl-ethenyl-indoles as potential anticancer immunomodulators
Inhibitor of botulinum neurotoxin
ITK inhibitors
Antibacterial agents
CB2 cannabinoid receptor ligands
Inhibitors of hepatitis C virus NS5B polymerase
Inhibitors with histamine H1-blocking activity
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Thomas Heine et al.
Applied biochemistry and biotechnology, 181(4), 1590-1610 (2016-11-11)
The enantioselective epoxidation of styrene and related compounds by two-component styrene monooxygenases (SMOs) has targeted these enzymes for development as biocatalysts. In the present work, we prepare genetically engineered fusion proteins that join the C-terminus of the epoxidase (StyA) to