310500
D-erythro-Sphingosine, N,N-Dimethyl-
A cell-permeable and reversible inhibitor of protein kinase C (PKC; IC₅₀ = 12 µM) and stimulates Src kinase activity.
Sinônimo(s):
D-erythro-Sphingosine, N,N-Dimethyl-, DMS, SK Inhibitor III, Sphingosine Kinase Inhibitor III
Ensaio
≥98% (TLC)
Formulário
oil (Clear)
waxy solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
solubilidade
DMSO: 5 mg/mL
ethanol: soluble
methanol: soluble
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
N([C@H]([C@H](O)\C=C\CCCCCCCCCCCCC)CO)(C)C
InChI
1S/C20H41NO2/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-20(23)19(18-22)21(2)3/h16-17,19-20,22-23H,4-15,18H2,1-3H3/b17-16+/t19-,20+/m0/s1
chave InChI
YRXOQXUDKDCXME-YIVRLKKSSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
PKC
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Ohta, H., et al. 1995. Cancer Res.55, 691.
Kimura, S., et al. 1992. Biochem. Pharmacol.44, 1585.
Hanada, K., et al. 1991. Biochemistry30, 11682.
Igarashi, Y., et al. 1990. J. Biol. Chem.265, 5385.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3