251010
Cytarabine
≥98% (HPLC), solid, DNA replication inhibito, Calbiochem
Sinônimo(s):
1-β-D-Arabinofuranosylcytosine, Ara-C, Cytarabine, Cytosine Arabinoside
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
1-β-D-Arabinofuranosylcytosine, Anticancer, antiviral agent that is especially effective against leukemias.
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
cor
white
solubilidade
water: 1 mM
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C9H13N3O5/c10-5-1-2-12(9(16)11-5)8-7(15)6(14)4(3-13)17-8/h1-2,4,6-8,13-15H,3H2,(H2,10,11,16)/t4-,6-,7+,8-/m1/s1
chave InChI
UHDGCWIWMRVCDJ-CCXZUQQUSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Anticancer, antiviral agent that is especially effective against leukemias
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Dessi, F., et al. 1995. J. Neurochem.64, 1980.
Grant, S., et al. 1994. Oncol. Res. 6, 87.
Greenberg, A.L., et al. 1994. Cancer74, 1261.
Perrino, F.W., et al. 1997. J. Biol. Chem.269, 16357.
Tomkins, C.E., et al. 1994. J. Cell Sci.107, 1499.
Taddie, J.A., and Traktman, P. 1993. J. Virol.67, 4323.
Brach, M.A., et al. 1992. Mol. Pharmacol.41, 60.
Este, E., et al. 1992. Blood79, 2246.
Owens, J.K., et al. 1992. Cancer Res.52, 2389.
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Repr. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3